Spermine-[2H8].4HCl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BISC1051-10MG BISC1051-5MG
APOSBISC1051-10MGEA 0 CHF
APOSBISC1051-10MG APOSBISC1051-5MG
Spermine-[2H8].4HCl
Spermine-[2H8].4HCl
Formel: C₁₀H₁₈D₈N₄·4ClH
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11656106
CAS-Nummer: 1173022-85-9