Resorufin-[2H6]
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BISC1048-10MG BISC1048-50MG
APOSBISC1048-10MGEA 724 CHF
APOSBISC1048-10MG APOSBISC1048-50MG
Resorufin-[2H6]
Resorufin-[2H6]
Formel: C₁₂HD₆NO₃
MW: 219,226 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11656671
CAS-Nummer: 1196157-65-9