5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BISC1001-1MG
BISC1001-5MG
APOSBISC1001-1MGEA
0
CHF
APOSBISC1001-1MG
APOSBISC1001-5MG
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Formel:
[₁₃C]₄C₃H₁₀[₁₅N]₃NO₃ MW: 205,13 g/mol Melting Pt: 305 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11656111 CAS-Nummer: 1173022-65-5 |