endo-BCN-PEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1890-10MG BIPG1890-25MG
APOSBIPG1890-10MGEA 158 CHF
APOSBIPG1890-10MG APOSBIPG1890-25MG
endo-BCN-PEG3-acid
endo-BCN-PEG3-acid
Formel: C₂₀H₃₁NO₇
MW: 397,462 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31692198
CAS-Nummer: 1807501-82-1