t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]hexaethylene glycol, 25-Amino-5,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-2-azapentacosanoic acid 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (23-amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosyl)carbamate, BocNH-PEG7-CH2CH2NH2, Boc-PEG-amine (n=7), Boc-NH-PEG7-NH2
BIPG1815-100MG
BIPG1815-50MG
BIPG1815-250MG
APOSBIPG1815-100MGEA
147
CHF
APOSBIPG1815-100MG
APOSBIPG1815-50MG
APOSBIPG1815-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Formel:
C₂₁H₄₄N₂O₉ MW: 468,582 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03453229 CAS-Nummer: 206265-98-7 |