Propargyl-PEG3-Bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(2-(2-(2-Bromoethoxy)ethoxy)ethoxy)prop-1-yne
BIPG1729-250MG BIPG1729-100MG
APOSBIPG1729-250MGEA 784 CHF
APOSBIPG1729-250MG APOSBIPG1729-100MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide
Formel: C₉H₁₅BrO₃
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD28505517
CAS-Nummer: 203740-63-0