m-PEG2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
BIPG1580-1G BIPG1580-5G
APOSBIPG1580-1GEA 145 CHF
APOSBIPG1580-1G APOSBIPG1580-5G
m-PEG2-amine
m-PEG2-amine
Formel: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,162 g/mol
Dichte: 0.958 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09032941
CAS-Nummer: 31576-51-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III