Mal-amido-PEG12-NHS
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1481-100MG BIPG1481-50MG
APOSBIPG1481-100MGEA 436 CHF
APOSBIPG1481-100MG APOSBIPG1481-50MG
Mal-amido-PEG12-NHS
Mal-amido-PEG12-NHS
Formel: C₃₈H₆₃N₃O₁₉
MW: 865,916 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11041148
CAS-Nummer: 326003-46-7