Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacontan-33-oate, Hydroxy-PEG10-Boc
BIPG1455-1G BIPG1455-100MG
APOSBIPG1455-1GEA 226 CHF
APOSBIPG1455-1G APOSBIPG1455-100MG
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Formel: C₂₇H₅₄O₁₃
MW: 586,71 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28385467
CAS-Nummer: 778596-26-2