Hydroxy-PEG8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1453-250MG BIPG1453-100MG
APOSBIPG1453-250MGEA 316 CHF
APOSBIPG1453-250MG APOSBIPG1453-100MG
Hydroxy-PEG8-acid
Hydroxy-PEG8-acid
Formel: C₁₉H₃₈O₁₁
MW: 442,498 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11041105
CAS-Nummer: 937188-60-8