Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-NH-PEG9-CH2CH2COOH, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaoxa-4-azatetratriacontan-34-oic acid
BIPG1403-100MG
APOSBIPG1403-100MGEA 36.7 CHF
APOSBIPG1403-100MG
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Formel: C₃₆H₅₃NO₁₃
MW: 707,805 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28385470
CAS-Nummer: 1191064-81-9