Biotin-PEG3-acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
14-Oxo-18-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-13-azaoctadecanoic acid
BIPG1198-100MG
BIPG1198-250MG
APOSBIPG1198-100MGEA
69.6
CHF
APOSBIPG1198-100MG
APOSBIPG1198-250MG
Biotin-PEG3-acid
Biotin-PEG3-acid
Formel:
C₁₉H₃₃N₃O₇S MW: 447,546 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22574817 CAS-Nummer: 252881-76-8 |