Amino-PEG24-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1053-100MG
BIPG1053-50MG
APOSBIPG1053-100MGEA
627
CHF
APOSBIPG1053-100MG
APOSBIPG1053-50MG
Amino-PEG24-alcohol
Amino-PEG24-alcohol
Formel:
C₄₈H₉₉NO₂₄ MW: 1074,29 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD21363266 CAS-Nummer: 933789-97-0 |