Amino-PEG10-alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIPG1051-100MG
BIPG1051-250MG
BIPG1051-500MG
APOSBIPG1051-100MGEA
184
CHF
APOSBIPG1051-100MG
APOSBIPG1051-250MG
APOSBIPG1051-500MG
Amino-PEG10-alcohol
Amino-PEG10-alcohol
Formel:
C₂₀H₄₃NO₁₀ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD28385478 CAS-Nummer: 129449-09-8 |