Amino-PEG9-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxatriacontan-30-oic acid
BIPG1037-100MG BIPG1037-50MG BIPG1037-250MG
APOSBIPG1037-100MGEA 254 CHF
APOSBIPG1037-100MG APOSBIPG1037-50MG APOSBIPG1037-250MG
Amino-PEG9-acid
Amino-PEG9-acid
Formel: C₂₁H₄₃NO₁₁
MW: 485,566 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD26127809
CAS-Nummer: 1191079-83-0