4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIPA100-100MG
BIPA100-1G
APOSBIPA100-100MGEA
166
CHF
APOSBIPA100-100MG
APOSBIPA100-1G
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
Photo affinity labelling
Formel:
C₆H₃FN₄O₂ MW: 182,112 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00036215 CAS-Nummer: 28166-06-5 EINECS: 248-878-6 UN: 2926 ADR: 4.1+6.1,III |