D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Robison ester trisodium salt
BIP0687-50MG
APOSBIP0687-50MGEA
61
CHF
APOSBIP0687-50MG
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Indefinitely stable at -15°C
Formel:
C₆H₁₀O₁₀P·3Na MW: 342,081 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00083681 CAS-Nummer: 53411-70-4 EINECS: 258-543-6 |