2'-Deoxyisoguanosine
Lieferant: Apollo Scientific
BIMN2012-100MG BIMN2012-250MG BIMN2012-500MG
APOSBIMN2012-100MGEA 418 CHF
APOSBIMN2012-100MG APOSBIMN2012-250MG APOSBIMN2012-500MG
2'-Deoxyisoguanosine
2'-Deoxyisoguanosine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15145285
CAS-Nummer: 106449-56-3