5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIMB1194-1G BIMB1194-250MG
APOSBIMB1194-1GEA 95.8 CHF
APOSBIMB1194-1G APOSBIMB1194-250MG
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Formel: C₁₂H₉BrClNO₃
MW: 330.562 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06797509
CAS-Nummer: 108847-96-7