Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM6003-100MG BIM6003-250MG BIM6003-500MG
APOSBIM6003-100MGEA 174 CHF
APOSBIM6003-100MG APOSBIM6003-250MG APOSBIM6003-500MG
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Formel: C₇H₁₅NO₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038151
CAS-Nummer: 5155-47-5