Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
bis-MUP
BIM2048-1G
BIM2048-250MG
APOSBIM2048-1GEA
453
CHF
APOSBIM2048-1G
APOSBIM2048-250MG
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Formel:
C₂₀H₁₅O₈P MW: 414,302 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00076128 CAS-Nummer: 51379-07-8 |