4-Methylumbelliferyl nonanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BIM2046-1G BIM2046-250MG
APOSBIM2046-1GEA 174 CHF
APOSBIM2046-1G APOSBIM2046-250MG
4-Methylumbelliferyl nonanoate
4-Methylumbelliferyl nonanoate
Formel: C₁₉H₂₄O₄
MW: 316.391 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051220
CAS-Nummer: 18319-93-2