4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM2045-100MG BIM2045-50MG
APOSBIM2045-100MGEA 158 CHF
APOSBIM2045-100MG APOSBIM2045-50MG
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338.309 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00069855
CAS-Nummer: 67909-30-2