4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIM2041-25MG BIM2041-50MG
APOSBIM2041-25MGEA 149 CHF
APOSBIM2041-25MG APOSBIM2041-50MG
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside
Formel: C₁₅H₁₆O₇
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00057308
CAS-Nummer: 77471-44-4