4-Methylumbelliferyl palmitate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIM1102-100MG
BIM1102-500MG
BIM1102-250MG
APOSBIM1102-100MGEA
66.2
CHF
APOSBIM1102-100MG
APOSBIM1102-500MG
APOSBIM1102-250MG
4-Methylumbelliferyl palmitate
4-Methylumbelliferyl palmitate
Formel:
C₂₆H₃₈O₄ Melting Pt: 77 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00037612 CAS-Nummer: 17695-48-6 EINECS: 241-695-2 |