Boc-L-homopropargylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N,Boc-L-homopropargylglycine
BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 653 CHF
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052897
CAS-Nummer: 208522-16-1