(S)-β3-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid, H-β-Phenyl-Ala-OH, (S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid
BICR106-1G BICR106-5G BICR106-10G
APOSBICR106-1GEA 52.2 CHF
APOSBICR106-1G APOSBICR106-5G APOSBICR106-10G
(S)-β3-phenylalanine
(S)-β3-phenylalanine
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076238
CAS-Nummer: 40856-44-8