D-Homopropargylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N,D-Homopropargylglycine
BICR101-200MG BICR101-500MG BICR101-100MG
APOSBICR101-200MGEA 549 CHF
APOSBICR101-200MG APOSBICR101-500MG APOSBICR101-100MG
D-Homopropargylglycine
D-Homopropargylglycine
Formel: C₆H₉NO₂
MW: 127,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052900
CAS-Nummer: 211054-02-3