1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose 98
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4372-100MG
BICL4372-250MG
BICL4372-500MG
APOSBICL4372-100MGEA
536
CHF
APOSBICL4372-100MG
APOSBICL4372-250MG
APOSBICL4372-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose 98
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-D-galactopyranose
Formel:
C₁₄H₁₉IO₉ MW: 458.2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28010889 CAS-Nummer: 1286737-83-4 |