Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4329-2MG BICL4329-5MG BICL4329-1MG
APOSBICL4329-2MGEA 805 CHF
APOSBICL4329-2MG APOSBICL4329-5MG APOSBICL4329-1MG
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide
Formel: C₂₂H₂₀O₁₂
MW: 476,387 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00934605
CAS-Nummer: 152503-50-9