Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzyl 4,6-O-benzylidene-3-O-2-propen-1-yl-β-D-glucopyranoside
BICL4324-1G
BICL4324-500MG
BICL4324-250MG
APOSBICL4324-1GEA
1190
CHF
APOSBICL4324-1G
APOSBICL4324-500MG
APOSBICL4324-250MG
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Formel:
C₂₃H₂₆O₆ MW: 398,449 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28397794 CAS-Nummer: 103078-11-1 |