2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4321-10MG
BICL4321-25MG
BICL4321-5MG
APOSBICL4321-10MGEA
696
CHF
APOSBICL4321-10MG
APOSBICL4321-25MG
APOSBICL4321-5MG
2,5-Anhydro-L-iditol ≥98%
2,5-Anhydro-L-iditol
Formel:
C₆H₁₂O₅ MW: 164,156 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09702436 CAS-Nummer: 28218-55-5 |