6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4320-100MG BICL4320-25MG BICL4320-50MG
APOSBICL4320-100MGEA 1450 CHF
APOSBICL4320-100MG APOSBICL4320-25MG APOSBICL4320-50MG
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₅·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051996
CAS-Nummer: 4460-60-0