Epimaltose ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4296-1MG BICL4296-2MG
APOSBICL4296-1MGEA 870 CHF
APOSBICL4296-1MG APOSBICL4296-2MG
Epimaltose ≥95%
Epimaltose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 70832-27-8