6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4289-2MG BICL4289-5MG BICL4289-1MG
APOSBICL4289-2MGEA 453 CHF
APOSBICL4289-2MG APOSBICL4289-5MG APOSBICL4289-1MG
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formel: C₈H₁₄O₈
MW: 238,192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28122842
CAS-Nummer: 95350-38-2