6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Azido-6-deoxy-D-glucose
BICL4280-100MG BICL4280-250MG BICL4280-50MG
APOSBICL4280-100MGEA 575 CHF
APOSBICL4280-100MG APOSBICL4280-250MG APOSBICL4280-50MG
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,169 g/mol
Melting Pt: 128…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265537
CAS-Nummer: 20847-05-6