1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3,4-Tri-O-acetyl-2,6-dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose
BICL4279-10MG
BICL4279-25MG
BICL4279-50MG
APOSBICL4279-10MGEA
337
CHF
APOSBICL4279-10MG
APOSBICL4279-25MG
APOSBICL4279-50MG
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose
Formel:
C₁₂H₁₇FO₇ MW: 292,258 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22124251 CAS-Nummer: 188783-78-0 |