2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-GalNAc, 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
BICL4276-100MG BICL4276-250MG BICL4276-500MG
APOSBICL4276-100MGEA 428 CHF
APOSBICL4276-100MG APOSBICL4276-250MG APOSBICL4276-500MG
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
Formel: C₁₆H₂₄N₄O₉
MW: 416,383 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28122833
CAS-Nummer: 142072-14-8