1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4275-100MG
BICL4275-250MG
APOSBICL4275-100MGEA
605
CHF
APOSBICL4275-100MG
APOSBICL4275-250MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose
Formel:
C₁₄H₁₉IO₉ MW: 458,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28140554 CAS-Nummer: 141510-66-9 |