2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4259-1G
BICL4259-2G
BICL4259-5G
APOSBICL4259-1GEA
471
CHF
APOSBICL4259-1G
APOSBICL4259-2G
APOSBICL4259-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide
Formel:
C₁₁H₁₅BrO₇ MW: 339.137 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00057497 CAS-Nummer: 75247-31-3 |