Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Propyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, Propyl β-D-GlcNAc
BICL4258-100MG
BICL4258-250MG
BICL4258-500MG
APOSBICL4258-100MGEA
403
CHF
APOSBICL4258-100MG
APOSBICL4258-250MG
APOSBICL4258-500MG
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formel:
C₁₁H₂₁NO₆ MW: 263.288 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703887 CAS-Nummer: 70832-36-9 |