1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol 98
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4257-10G BICL4257-5G
APOSBICL4257-10GEA 955 CHF
APOSBICL4257-10G APOSBICL4257-5G
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol 98
1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol
Formel: C₁₂H₁₆O₅
MW: 240.252 g/mol
Melting Pt: 128…130 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00049363
CAS-Nummer: 70831-50-4