2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactose, (2S,3R,4R,5S)-2-Fluoro-3,4,5-trihydroxyhexanal
BICL4256-10MG
BICL4256-25MG
BICL4256-5MG
APOSBICL4256-10MGEA
605
CHF
APOSBICL4256-10MG
APOSBICL4256-25MG
APOSBICL4256-5MG
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose ≥98%
2-Deoxy-2-fluoro-L-fucose
Formel:
C₆H₁₁FO₄ MW: 166,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08457748 CAS-Nummer: 70763-62-1 |