Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4253-250MG BICL4253-500MG BICL4253-100MG
APOSBICL4253-250MGEA 555 CHF
APOSBICL4253-250MG APOSBICL4253-500MG APOSBICL4253-100MG
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside
Formel: C₃₃H₃₄O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425507
CAS-Nummer: 57783-76-3