2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: NSC 129241
BICL4243-100MG
APOSBICL4243-100MGEA 262 CHF
APOSBICL4243-100MG
2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
2,5-Anhydro-D-mannitol
Formel: C₆H₁₂O₅
MW: 164,156 g/mol
Melting Pt: 101…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012443
CAS-Nummer: 41107-82-8