1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Azido-2-deoxy-D-glucose peracetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
BICL4228-2G BICL4228-5G BICL4228-1G
APOSBICL4228-2GEA 838 CHF
APOSBICL4228-2G APOSBICL4228-5G APOSBICL4228-1G
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₉
MW: 373,315 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778213
CAS-Nummer: 171032-74-9