2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-GlcNAc, 2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate, 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
BICL4226-250MG
BICL4226-500MG
BICL4226-100MG
APOSBICL4226-250MGEA
731
CHF
APOSBICL4226-250MG
APOSBICL4226-500MG
APOSBICL4226-100MG
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formel:
C₁₆H₂₄N₄O₉ MW: 416,383 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD19981038 CAS-Nummer: 142072-11-5 |