2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4225-1G BICL4225-2G BICL4225-500MG
APOSBICL4225-1GEA 838 CHF
APOSBICL4225-1G APOSBICL4225-2G APOSBICL4225-500MG
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
MW: 417,368 g/mol
Melting Pt: 80…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981031
CAS-Nummer: 140428-83-7