N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
NN-DNJ
BICL4182-10MG
BICL4182-25MG
BICL4182-5MG
APOSBICL4182-10MGEA
555
CHF
APOSBICL4182-10MG
APOSBICL4182-25MG
APOSBICL4182-5MG
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin
Formel:
C₁₅H₃₁NO₄ MW: 289,411 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00905846 CAS-Nummer: 81117-35-3 |