4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Tolyl 1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl β-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(p-tolylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4145-1G BICL4145-5G BICL4145-2G
APOSBICL4145-1GEA 278 CHF
APOSBICL4145-1G APOSBICL4145-5G APOSBICL4145-2G
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₃H₁₈O₅S
MW: 286,344 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045365
CAS-Nummer: 1152-39-2